Läs mer
N-metylmorfolin, 99 %
Produktkod. 10626902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10626902 500 g Glasflaska 500g
10626712 100 g Glasflaska 100g
11966801 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10626902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127155000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-07-2026
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-02-4
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD00006175
InChI-nyckel SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
IUPAC-namn 4-metylmorfolin
LEDER CN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylmorpholine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -65.0°C
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 115.0°C to 116.0°C (750.0 mmHg)
Flampunkt 14°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4339 to 1.4359
Kvantitet 500 g
Beilstein 27,6
Fieser 01,690; 02,278
Merck Index 15,6362
Löslighetsinformation Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viskositet 0.91 mPa.s (20°C)
Formel vikt 101.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylmorpholine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.