Läs mer
N-Methylmorpholine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Produktkod. 10688393
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10688393 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10688393 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP610500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
N-Methylmorpholine is used in peptide synthesis protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor Methylmorpholine
Kemiskt namn eller material N-Methylmorpholine
CAS 109-02-4
Kokområde 2 max.
Smältpunkt -65°C
Färg Colorless
Densitet 0.920g/cm³
pH 10.6
Kokpunkt 115°C
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H11NO
MDL-nummer MFCD00006175
Kvantitet 500 mL
Merck Index 15, 6362
Synonym n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
InChI-nyckel SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-methylmorpholine
Molekylvikt (g/mol) 101.15
PubChem CID 7972
Formel vikt 101.15
Ångtryck 22.5mmHg at 20°C
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Peptide Synthesis
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylmorpholine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.