Läs mer
N-metylmorfolin un2535-ii, 500 ml, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412402 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412402 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11412402 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215166490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4150.00 SEK
    3949.30 SEK / 500ml
    Save 200.70 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett lösningsmedel för peptid- och proteinsyntes och sekvensering och utgångsmaterial för framställning av N-metylmorfolin-N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 109-02-4
Smältpunkt -66 °C
Densitet 0,92 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 115 °C till 116 °C (vid 750 mmHg)
Flampunkt 14 °C
Molekylformel C5H11NO
Kvantitet 500 mL
Synonym Methylmorpholine, 4-methylmorpholine, NMM
InChI-nyckel SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-metylmorfolin
Molekylvikt (g/mol) 101.15
Ångdensitet >1
Ångtryck 18 mmHg vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Endast för tillverkningsändamål, inte för direkt mänsklig användning