missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methylnicotinamide-2,4,5,6-d4, CDN

Produktkod. 30318341
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30318341 0.1 g 0.1g
30316220 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318341 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND76420.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylnicotinamide-d4
CAS 2708278-64-0
Molekylformel C7 D4 H4 N2 O
Kvantitet 0.1 g
Synonym N-Methylnicotinamide-2,4,5,6-d4, N-Methyl-3-pyridinecarboxamide-2,4,5,6-d4, 3-(Methylcarbamoyl)pyridine-2,4,5,6-d4, N-Methylnicotinamide-d4, Nicotinic acid-d4 methylamide, N'-Methylnicotinamide-d4, N'-Methylnicotinamide-d4
InChI formel InChI=1 S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5 H,1H3,(H,8,10)/i2D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)NC)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 2,4,5,6-tetradeuterio-N-methylpyridine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 140.176
Formel vikt 140.089 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.