Läs mer
N-Methylnicotinamide-d4, TRC
Produktkod. 30482236
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482236 100 mg
30465762 10 mg
30480415 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30482236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM321172100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2708278-64-0
Molekylformel C7 D4 H4 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 140.176
Synonym N-Methylnicotinamide-2,4,5,6-d4, N-Methyl-3-pyridinecarboxamide-2,4,5,6-d4, 3-(Methylcarbamoyl)pyridine-2,4,5,6-d4, N-Methylnicotinamide-d4, Nicotinic acid-d4 methylamide, N'-Methylnicotinamide-d4, N-Methylnicotinamide-2,4,5,6-D4
IUPAC-namn 2,4,5,6-tetradeuterio-N-methylpyridine-3-carboxamide
LEDER [2H]c1nc([2H])c(C(=O)NC)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylnicotinamide-d4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)/i2D,3D,4D,5D
Formel vikt 140.089