missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylnicotinamide, Mikromol™
Beskrivning
N-Methylnicotinamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylnicotinamide |
| CAS | 114-33-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methylnicotinamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide, N-methyl-, Nicotinamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-(Methylcarbamoyl)pyridine, 3-(N-Methylcarbamoyl)pyridine, N-Methylnicotinamide, NSC 66521, Nicotinic acid methylamide, N'-Methylnicotinamide, SR 4415 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10) |
| LEDER | CNC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | N-methylpyridine-3-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?