missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methylnicotinamide, TRC

Produktkod. 17911515
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17911515 5 g -
17900715 2.5 g 2.5g
17901515 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17911515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3211705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 114-33-0
Molekylformel C7 H8 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, N-methyl-, Nicotinamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-(Methylcarbamoyl)pyridine, 3-(N-Methylcarbamoyl)pyridine, N-Methylnicotinamide, NSC 66521, Nicotinic acid methylamide, N'-Methylnicotinamide, SR 4415
IUPAC-namn N-methylpyridine-3-carboxamide
LEDER CNC(=O)c1cccnc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylnicotinamide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)
Formel vikt 136.0637
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.