missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylnitroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| CAS | 72078-82-1 |
| Molekylformel | C3 H6 N2 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6) |
| LEDER | CNC(=O)C[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-nitroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.09 |
| Formel vikt | 118.0378 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?