Läs mer
N-metylpentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381737
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381737 2 g 2g
11391737 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04882.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25419-06-1 | C6H15N | 101.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25419-06-1
Molekylformel C6H15N
Molekylvikt (g/mol) 101.19
MDL-nummer MFCD00041354
InChI-nyckel UOIWOHLIGKIYFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpentylamine, n-methylamylamine, amylmethylamine, methyl pentyl amine, 1-pentanamine, n-methyl, methylpentylamine, pentylamine, n-methyl, methyl-pentyl-amine, n-methyl-n-pentylamine, methylamylamine
PubChem CID 117479
IUPAC-namn N-metylpentan-1-amin
LEDER CCCCCNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylpentylamine
Densitet 0.738
Kokpunkt 117°C to 119°C
Flampunkt 18°C (64°F)
Brytningsindex 1.4105
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1731333
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 101.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.