Läs mer
N-metylperfluor-1-oktansulfonamidoättiksyra (>85 %), TRC
Produktkod. 30135641
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135641 100 mg
17987489 10 mg
17939209 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135641 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM320055100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2355-31-9
Molekylformel C11 H6 F17 N O4 S
Molekylvikt (g/mol) 571.21
Synonym N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methyl- (9CI), Sarcosine, N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI), N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methylglycine, 2-(N-Methylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Me-PFOSA-AcOH, MeFOSAA
IUPAC-namn 2-[1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooctylsulfonyl(metyl)amino]ättiksyra
LEDER CN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H6F17NO4S/c1-29(2-3(30)31)34(32,33)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h2H2,1H3,(H,30,31)
Formel vikt 570.9746