missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3 (50μg/mL in Methanol), TRC

Produktkod. 30472767
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472767 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT79801X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3
CAS 936109-37-4
Molekylformel C9HD3F17NO2S
Kvantitet 1 mL
Synonym N-Methylperfluorooctane Sulfonamide D3 (methyl D3), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide (ACI), 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(methyl-d3)- (ACI), D3-N-MeFOSA, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C9H4F17NO2S/c1-27-30(28,29)9(25,26)7(20,21)5(16,17)3(12,13)2(10,11)4(14,15)6(18,19)8(22,23)24/h27H,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(trideuteriomethyl)octane-1-sulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 516.19
Formel vikt 515.988
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3 50 μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.