missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methylperfluorooctanesulfonamide D3 (methyl D3) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322797
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322797 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322797 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15115501MW50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3
CAS 936109-37-4
Lösningsmedel eller matris Methanol/Water
Molekylformel C9HD3F17NO2S
Kvantitet 1 mL
Synonym D3-N-MeFOSA, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C9H4F17NO2S/c1-27-30(28,29)9(25,26)7(20,21)5(16,17)3(12,13)2(10,11)4(14,15)6(18,19)8(22,23)24/h27H,1H3/i1D3
LEDER O=S(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(NC([2H])([2H])[2H])=O
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(trideuteriomethyl)octane-1-sulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 516.19
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.