missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3 |
| CAS | 936109-37-4 |
| Molekylformel | C9HD3F17NO2S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-Methylperfluorooctane Sulfonamide D3 (methyl D3), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide (ACI), 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(methyl-d3)- (ACI), D3-N-MeFOSA, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4F17NO2S/c1-27-30(28,29)9(25,26)7(20,21)5(16,17)3(12,13)2(10,11)4(14,15)6(18,19)8(22,23)24/h27H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(trideuteriomethyl)octane-1-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.19 |
| Formel vikt | 515.988 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?