missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol-d7 (~80%), TRC

Produktkod. 30482486
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482486 5 mg
30467433 1 mg
30476935 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30482486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3273475MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1265205-95-5
Molekylformel C11HD7F17NO3S
Molekylvikt (g/mol) 564.26
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide D7 (N-ethylene D4, N-methyl D3), N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide D7, N-Methylperfluorooctane Sulfonamidoethanol D7 (N-methyl D3, N-ethylene D4), 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-N-(methyl-d3)- (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide (ACI), D7-N-MeFOSE, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-N-(methyl-d3)-1-octanesulfonamide
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)-N-(trideuteriomethyl)octane-1-sulfonamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol-d7
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8F17NO3S/c1-29(2-3-30)33(31,32)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h30H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Formel vikt 564.0393
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.