missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol (Mixture of Branched Isomers) (>80%), TRC

Produktkod. 30481406
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481406 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM327345100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide
CAS 24448-09-7
Molekylformel C11 H8 F17 N O3 S
Kvantitet 100 mg
Synonym N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-octanesulfonamide, 2-(N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol, MeFOSE Alcohol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide, N-MeFOSE, N-Methyl-N-ethanolperfluorooctanesulfonamide, N-Methylheptadecafluorooctanesulfonamidoethanol, N-Methylperfluorooctanesulfonamide ethyl alcohol, N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol
InChI formel InChI=1S/C11H8F17NO3S/c1-29(2-3-30)33(31,32)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h30H,2-3H2,1H3
LEDER CN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctane-1-sulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 557.22
Formel vikt 556.9953
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.