Läs mer
N-Methylphenethylamine, 99%
Produktkod. 10617294 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617294 100 g Glasflaska 100g
10367150 5 g Glasflaska 5g
10572331 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10617294 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127451000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-08-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-08-2
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00008291
InChI-nyckel SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylphenethylamine, benzeneethanamine, n-methyl, methyl-phenethyl-amine, n-methyl-2-phenylethylamine, n-methyl-n-2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylaminoethane, phenethylamine, n-methyl, methyl 2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylamino-aethan, n-methyl-phenethylamine
PubChem CID 11503
IUPAC-namn N-metyl-2-fenyletanamin
LEDER CNCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylphenethylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 203.0°C
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH2NHCH3
Brytningsindex 1.5150 to 1.5170
Kvantitet 100 g
Beilstein 12, 1097
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Formel vikt 135.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylphenethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.