Läs mer
N-metylftalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322826
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322826 25 g 25g
11312826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08991.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 550-44-7 | Molecular Formula: C9H7NO2 | Molecular Weight: 161.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 550-44-7
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00023063
InChI-nyckel ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
PubChem CID 11074
IUPAC-namn 2-metylisoindol-1,3-dion
LEDER CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylphthalimide
Smältpunkt 132 °C till 136 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 124428
Formel vikt 161.16
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylphthalimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylphthalimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.