Läs mer
N-metylftalimid, 98 %
Produktkod. 15264704 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15264704 100 g Glasflaska 100g
15224704 5 g Glasflaska 5g
15234704 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15264704 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305101000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 550-44-7 | C9H7NR2 | 161,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 550-44-7
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
InChI-nyckel ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
PubChem CID 11074
IUPAC-namn 2-metylisoindol-1,3-dion
LEDER CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylphthalimide
Smältpunkt 129,0 °C till 132,0 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 161.16
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylphthalimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.