Läs mer
N-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| CAS | 917358-65-7 |
| Molekylformel | C5 2H8 H4 N2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Methyl-1,4-piperazine-d8, N-Methylpiperazine-d8, NSC 30195-d8, NSC 30675-d8, Imatinib EP Impurity G-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-methylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.212 |
| Formel vikt | 108.15 g/mol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?