missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methylpiperidinyl-2-methyl Benzilate, TRC

Produktkod. 30473355
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473355 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32592810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylpiperidinyl-2-methyl benzilate
CAS 94909-90-7
Molekylformel C21 H25 N O3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-15-9-8-14-19(22)16-25-20(23)21(24,17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-7,10-13,19,24H,8-9,14-16H2,1H3
LEDER CN1CCCCC1COC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn (1-methylpiperidin-2-yl)methyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate
Molekylvikt (g/mol) 339.43
Formel vikt 339.1834
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.