missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methylpiperidinyl-2-methyl Benzilate, TRC

Produktkod. 30477444
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477444 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30477444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3259285MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylpiperidinyl-2-methyl benzilate
CAS 94909-90-7
Molekylformel C21 H25 N O3
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-15-9-8-14-19(22)16-25-20(23)21(24,17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-7,10-13,19,24H,8-9,14-16H2,1H3
LEDER CN1CCCCC1COC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn (1-methylpiperidin-2-yl)methyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate
Molekylvikt (g/mol) 339.43
Formel vikt 339.1834
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.