Läs mer
N-Methylpiperidinyl-2-methyl Benzilate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylpiperidinyl-2-methyl benzilate |
| CAS | 94909-90-7 |
| Molekylformel | C21 H25 N O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-15-9-8-14-19(22)16-25-20(23)21(24,17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-7,10-13,19,24H,8-9,14-16H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCCC1COC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1-methylpiperidin-2-yl)methyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.43 |
| Formel vikt | 339.1834 |