Läs mer
N-Methylpropargylamine, 98+%
Produktkod. 10594578 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10594578 1 g Glasflaska 1g
10248364 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10594578 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165540010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35161-71-8 | C4H7N | 69.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35161-71-8
Molekylformel C4H7N
Molekylvikt (g/mol) 69.11
MDL-nummer MFCD00008573
InChI-nyckel HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n-methyl, methyl-prop-2-ynyl-amine, 3-methylamino-1-propyne, n-methylpropyn-2-ylamine, n-methyl-n-prop-2-ynylamine, n-methyl-2-propyn-1-amine, n-methyl-n-propargylamine, methyl prop-2-yn-1-yl amine, 2-propyn-1-amine,n-methyl-9ci
PubChem CID 96160
IUPAC-namn N-metylprop-2-yn-1-amin
LEDER CNCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylpropargylamine
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 82°C to 84°C
Flampunkt 1°C
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC∽CCH2NHCH3
Brytningsindex 1.4332
Kvantitet 1 g
Beilstein 04,228
Formel vikt 69.11
Procent renhet 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylpropargylamine
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylpropargylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.