Läs mer
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate, 97%
Produktkod. 11308605
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308605 5 g 5g
11318605 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12072.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82228-89-5 | C13H13NO4S | 279.31 g/mol
N-metylpyridinium-4-karboxaldehydbensensulfonathydrat är ett användbart reagens för kemisk omvandling av primära aminer till aldehyder och ketoner under extremt milda förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-metylpyridinium-4-karboxaldehydbensensulfonathydrat är ett användbart reagens för kemisk omvandling av primära aminer till aldehyder och ketoner under extremt milda förhållanden
.
Löslighet
Svårlösligt i vatten (0,27 g/L vid 25 °C).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Det är hygroskopiskt till sin natur. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82228-89-5
Molekylformel C13H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 279.31
MDL-nummer MFCD00043164
InChI-nyckel HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methyl-pyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulfonate, pyridinium, 4-formyl-1-methyl-, benzenesulfonate, benzenesulfonate; 1-methylpyridin-1-ium-4-carbaldehyde, 4-formyl-1-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-l-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfo nate, benzenesulfonic acid, 1-methylpyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 9817127
IUPAC-namn bensensulfonat;1-metylpyridin-l-ium-4-karbaldehyd
LEDER C[N+]1=CC=C(C=O)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate
Smältpunkt 98°C to 100°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5695963
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water (0.27g/L at 25°C).
Formel vikt 279.32 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.