Läs mer
N-Methylpyrrole, 99+%
Produktkod. p-167792 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10457900
Brand: Thermo Scientific Acros 127601000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 96-54-8 | C5H7N | 81.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-54-8
Molekylformel C5H7N
Molekylvikt (g/mol) 81.12
MDL-nummer MFCD00005345
InChI-nyckel OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole, n-methylpyrrole, n-methyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-methyl, pyrrole, 1-methyl, methylpyrrole, n-methylpyrrol, 1-methylpyrrol, unii-ng5gpn98zg, ccris 2934
PubChem CID 7304
IUPAC-namn 1-metylpyrrol
LEDER CN1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylpyrrole
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -57°C
Färg Gul till brun
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 111°C to 114°C
Flampunkt 16°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4875
Kvantitet 100 g
Beilstein 20, 163
Löslighetsinformation Solubility in water: 13g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,miscible with most usual organic solents
Viskositet 0.7 mPa.s (20°C)
Formel vikt 81.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylpyrrole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.