missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4) |
| CAS | 190386-37-9 |
| Molekylformel | C5 D4 H3 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1 H-Pyrrole-2,3,4,5-d4, 1-methyl- (9 CI), 1-Methyl-1 H-pyrrole-2,3,4,5-d4, 1-Methylpyrrole-d4, N-Methylpyrrole-2,3,4,5-d4, N-Methylpyrrole-2,3,4,5-D4, N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])n(C)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-1-methylpyrrole |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.14 |
| Formel vikt | 85.083 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?