missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4), TRC

Produktkod. 30465580
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465580 10 mg
30481061 50 mg
30483049 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30465580 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32701610MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 190386-37-9
Molekylformel C5 D4 H3 N
Molekylvikt (g/mol) 85.14
Synonym 1H-Pyrrole-2,3,4,5-d4, 1-methyl- (9CI), 1-Methyl-1H-pyrrole-2,3,4,5-d4, 1-Methylpyrrole-d4, N-Methylpyrrole-2,3,4,5-d4, N-Methylpyrrole-2,3,4,5-D4, N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4)
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-1-methylpyrrole
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])n(C)c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D
Formel vikt 85.083
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.