missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| Formel vikt | 85.083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?