Läs mer
N-metylpyrrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylpyrrole |
| CAS | 96-54-8 |
| Molekylformel | C5H7N |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 1-Methyl-1H-pyrrole, 1-Methylpyrrole, NSC 65440 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cn1cccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 81.12 |
| Formel vikt | 81.0578 |