Läs mer
N-metylpyrrol, TRC
Produktkod. 30478764
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
30478764 500 mL
1 options
Produktkod. 30478764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM327015500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylpyrrole
CAS 96-54-8
Molekylformel C5H7N
Kvantitet 500 mL
Synonym 1-Methyl-1H-pyrrole, 1-Methylpyrrole, NSC 65440
InChI formel InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
LEDER Cn1cccc1
Molekylvikt (g/mol) 81.12
Formel vikt 81.0578