Läs mer
N-Methylpyrrolidinone, Fisher BioReagents
Produktkod. 10317033
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10317033 4 L Glass Bottle 4 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10317033 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP11724
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For automated oligonucleotide synthesis
N-Methylpyrrolidinone is used in automated oligonucleotide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-50-4
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.133
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-namn 1-methylpyrrolidin-2-one
LEDER CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylpyrrolidinone
pH 7.7 to 8.0
Smältpunkt -24°C
Abs. 0.02 AU max. at 400nm, 0.3 AU max. at 300nm, 0.7 AU max. at 270nm, 1.0 AU max. at 265nm
Färg Colorless
Densitet 1.030g/cm³
Kvantitet 4 L
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Analysprocentintervall (by GC): ≥99.8%
Titrerbar bas 0.001mEq/g max.
Ångtryck 0.7mbar at 25°C
Vatten 0.05% max.
Merck Index 15, 6190
Kokpunkt 202°C
Formel vikt 99.13
Procent renhet ≥99.8%