Läs mer
N-Methylsarcosine, MedChemExpress
Produktkod. 16492708
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16492708 5 g
1 options
Produktkod. 16492708 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0511
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress N-Methylsarcosine is an amino acid building block for protein, found in a small amount in the body.
N-Methylsarcosine is an amino acid building block for protein, found in a small amount in the body.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylsarcosine
CAS 1118-68-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H9NO2
Kvantitet 5 g
Synonym Dimethylglycine DMG N,N-Dimethylglycine
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Formel vikt 103.12
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism