Läs mer
N-Methylsuccinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylsuccinimide |
| CAS | 1121-07-9 |
| Molekylformel | C5H7NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, NSC 11324 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CN1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | 1-methylpyrrolidine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.11 |
| Formel vikt | 113.0477 |