Läs mer
N-(Methylsulfonyl)-4-(desnitro) Nimesulide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline |
| CAS | 905858-63-1 |
| Molekylformel | C14 H15 N O5 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO5S2/c1-21(16,17)15(22(2,18)19)13-10-6-7-11-14(13)20-12-8-4-3-5-9-12/h3-11H,1-2H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)N(c1ccccc1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-methylsulfonyl-N-(2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.4 |
| Formel vikt | 341.0392 |