missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Methylsulfonyl)methanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Methylsulfonyl)methanesulfonamide |
| CAS | 5347-82-0 |
| Molekylformel | C2 H7 N O4 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Bis(methanesulfonyl)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO4S2/c1-8(4,5)3-9(2,6)7/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)NS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-methylsulfonylmethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.211 |
| Formel vikt | 172.982 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?