missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylsulfonyl Nimesulide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline |
| CAS | 51765-72-1 |
| Molekylformel | C14 H14 N2 O7 S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-methylsulfonyl-N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.4 |
| Formel vikt | 386.0242 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?