Läs mer
N-metyltaurinnatriumsalt (>50 % i vatten), TRC
Produktkod. 30179838
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179838 1 g
30180137 50 g
30179927 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3268501G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4316-74-9
Molekylformel C3 H8 N O3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Synonym 2-(Methylamino)ethanesulfonic sodium salt, , 2-(Methylamino)ethanesulfonic acid monosodium salt, N-Methyltaurine Monosodium Salt, N-Methyltaurine Sodium Salt, Sodium (Methylamino)ethanesulfonate, Sodium 2-(Methylamino)ethanesulfonate, Sodium N-Methyltaurate, Sodium N-Methyltaurinate, Sodium N-Methyltaurine, Sodium Methyltaurate, Sodium Methyltaurine
IUPAC-namn natrium; 2-(metylamino)etanesulfonat
LEDER [Na+].CNCCS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyltaurine Sodium Salt
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H9NO3S.Na/c1-4-2-3-8(5,6)7;/h4H,2-3H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Formel vikt 161.0123