Läs mer
N-Methyltaurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyltaurine |
| CAS | 107-68-6 |
| Molekylformel | C3 H9 N O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(Methylamino)ethanesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO3S/c1-4-2-3-8(5,6)7/h4H,2-3H2,1H3,(H,5,6,7) |
| LEDER | CNCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(methylamino)ethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.1735 |
| Formel vikt | 139.0303 |