Läs mer
N-Methylthiophene-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
N-Methylthiophene-2-carboxamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylthiophene-2-carboxamide |
| CAS | 39880-77-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methylthiophene-2-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H7 N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-Methylthiophene-2-carboxamide, Tenoxicam Imp. C (EP), Tenoxicam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NOS/c1-7-6(8)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3,(H,7,8) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CNC(=O)c1cccs1 |
| Visa mer |