Läs mer
N-metyltiourea, 97+%
Produktkod. 11438653
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438653 100 g 100g
11428653 25 g 25g
11498720 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438653 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10437.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90,144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-52-7
Molekylformel C2H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 90.144
MDL-nummer MFCD00004938
InChI-nyckel KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
PubChem CID 2723704
IUPAC-namn metyltiourea
LEDER CNC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylthiourea
Smältpunkt 119 °C till 124 °C
pH 7
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 506162
Formel vikt 90.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.