Läs mer
N-metyltiourea, 97 %
Produktkod. 10337010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10337010 100 g Glasflaska 100g
10041320 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10337010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127901000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-52-7
Molekylformel C2H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 90.14
MDL-nummer MFCD00004938
InChI-nyckel KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
PubChem CID 2723704
IUPAC-namn metyltiourea
LEDER CNC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylthiourea
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118 °C till 123 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3NHCSNH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 70
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 165 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 25 g/L isopropanol (20 °C), olösliga i opolära lösningsmedel
Formel vikt 90.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylthiourea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.