Läs mer
N-metyltiourea, TRC
Produktkod. 30480967
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30480967 250 mg
1 options
Produktkod. 30480967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM220745250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylthiourea
CAS 598-52-7
Molekylformel C2H6N2S
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-Methyl-2-thiourea, 1-Methylthiocarbamide, 1-Methylthiourea, Methylthiocarbamide, Methylthiourea, Monomethylthiourea, N-Methyl-2-thiourea, N-Methylthiocarbamide, NSC 30213
InChI formel InChI=1S/C2H6N2S/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
LEDER CNC(=S)N
IUPAC-namn metyltiourea
Molekylvikt (g/mol) 90.15
Formel vikt 90.0252