missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyltopiramate, Mikromol™
Beskrivning
N-Methyltopiramate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Topiramate |
| CAS | 97240-80-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methyl Topiramate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13H23NO8S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-Fructopyranose 1-(N-Methylsulfamate), 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose Methylsulfamate, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran beta-D-Fructopyranose deriv. |
| LEDER | CNS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.39 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?