Läs mer
N-Methyltrifluoroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyltrifluoroacetamide |
| CAS | 815-06-5 |
| Molekylformel | C3H4F3NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F3NO/c1-7-2(8)3(4,5)6/h1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.07 |
| Formel vikt | 127.0245 |