Läs mer
N-metyltrimetylacetamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322786
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322786 5 g 5g
11332786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08916.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6830-83-7 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6830-83-7
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00043643
InChI-nyckel QMKKJBRRKIKWFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpivalamide, n-methyltrimethylacetamide, 2,2,n-trimethylpropanamide, n,2,2-trimethylpropionamide, n-methyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-methylpropanamide, bae, n-methyl-pivalamide, propanamide,n,2,2-trimethyl
PubChem CID 138844
IUPAC-namn N,2,2-trimetylpropanamid
LEDER CC(C)(C)C(=O)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyltrimethylacetamide
Smältpunkt 89°C to 93°C
Kokpunkt 105°C to 110°C (15 mmHg)
Linjär formel (CH3)3CCONHCH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 1744142
Formel vikt 115.18
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.