Läs mer
N-Methyltryptamine-d3, TRC
Produktkod. 30472179
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472179 50 mg
30467100 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33192250MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1794756-39-0
Molekylformel C11H11D3N2
Molekylvikt (g/mol) 177.26
Synonym 2-(1H-Indol-3-yl)-N-(methyl-d3)ethanamine, 3-(2-Methylaminoethyl)indole-d3, Dipterine-d3, N-(Methyl-d3)-1H-indole-3-ethanamine, N-Mono(methyl-d3)ltryptamine, N10-(Methyl-d3)tryptamine, Nb-(Methyl-d3)tryptamine, Nω-(Methyl-d3)tryptamine, [2-(1H-Indol-3-yl)ethyl](Methyl-d3)lamine
LEDER [2H]C([2H])([2H])NCCC1=CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-Methyltryptamine-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2/c1-12-7-6-9-8-13-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,8,12-13H,6-7H2,1H3/i1D3
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.