missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylurea-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylurea-d6 |
| CAS | 56683-43-3 |
| Molekylformel | C2 D6 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Urea-d3, methyl-d3- (9CI), N-Methylurea-d6, Methylurea-D6, Methyl-d3-urea-d3, 1-(Methyl-d3)urea-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)/i1D3/hD3 |
| LEDER | [2H]N([2H])C(=O)N([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,3-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.1188 |
| Formel vikt | 80.0857 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?