Läs mer
N-metylurea, TRC
Produktkod. 30481128
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481128 5 g
30469400 50 g
30468105 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3381755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-50-5
Molekylformel C2 H6 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Synonym Urea, N-methyl- (ACI), N-Methylurea (ACI), Urea, methyl- (6CI, 8CI, 9CI), 1-Methylurea, MeSH ID: D008782, Methylurea, Monomethylurea
IUPAC-namn Metylurea
LEDER CNC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylurea
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
Formel vikt 74.048