missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N myc interactor Antibody (PCRP-NMI-1C1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08812AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
N myc interactor Monoclonal antibody specifically detects N myc interactor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Protein Array
Specifikationer
| N myc interactor | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| Nmi, N-myc (and STAT) interactor, N-myc and STAT interactor, N-myc interactor, N-myc-interactor | |
| Recombinant full-length human N myc interactor protein (Uniprot: Q13287) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| 9111 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Protein Array | |
| PCRP-NMI-1C1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering