Läs mer
N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| Formel vikt | 200.0797 |